Learn More
Merck Filtros de membrana de PVDF Durapore™: 0.45μ Tamaño de poro
Recomendadas en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial. Las membranas de PVDF EMD Millipore Durapore™: 0.45μ de tamaño de poro ofrecen alto caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión a proteínas. Disponibles en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Marca:  Merck HVLP09050
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10277850
  • 407.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,45 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
    Características y ventajas
  • Disponibles en varios tamaños de poro (tanto en variedades hidrófilas como hidrófobas) para satisfacer sus necesidades de aplicación
  • Los filtros de membrana Durapore™ tienen un bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • Especificaciones
    Especificaciones
    No esterilizable en autoclave
    Blanca
    PVDF
    No estéril
    Hidrófilo
    50/paq.
    Membranas de filtración
    90 mm
    22 psi
    Filtro de pantalla
    0,45 μm
    >2,6 ml/min x cm2
    50Pack
    125 µm
    Hidrófilo
    90 mm