Learn More
Merck Cassette de monitor vacío para monitores de análisis de aerosoles de 37 mm
Para monitor de 37 mm
321.00€ - 417.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Carcasa de monitor de análisis de aerosoles |
---|---|
Material | Poliestireno |
Tipos de conector | Luer Slip hembra |
Para utilizar con (equipo) | Monitor de análisis de aerosoles de 37 mm EMD Millipore |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10217920
|
Merck
M00003700 |
Para cerrar la entrada y salida del monitor | Carcasa de monitor vacío sin anillo |
321.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10577872
|
Merck
M000037A0 |
Para recargar el cassette con los filtros adecuados | Cassette de monitor vacío con anillos y tapones |
417.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Incluye tapones de color rojo y azul.
Información de órdenes
Embalaje a granel.
Especificaciones
Carcasa de monitor de análisis de aerosoles | |
Poliestireno | |
Luer Slip hembra | |
Monitor de análisis de aerosoles de 37 mm EMD Millipore |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Merck Cassette de monitor vacío para monitores de análisis de aerosoles de 37 mm