missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Chemicals Unidad de filtración EZ-Fit™
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Color:
Membrana blanca
Volumen (métrico):
100 mL
Envasadas individualmente:
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Descripción
- Diseñado para optimizar y asegurar el flujo de trabajo del laboratorio para ahorrar tiempo y resultados microbiológicos fiables
- Compuesto por embudos de 100 ml o 250 ml
- Membranas de rejilla negras o blancas
- Tras la filtración de la muestra, la membrana puede transferirse y cultivarse en una placa de agar
- Estéril y desechable
Cumplir con las normas internacionales (EP/USP) y cumplir con las normas de análisis de agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Membrana blanca |
| Material (membrana) | MCE |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Envasadas individualmente | En envase individual |
| N.° por paquete | 48 |
| Cantidad | 48/paq. |
| Tipo | Filtration Unit |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido