Learn More
Merck Pinzas para filtros
Manipule filtros de membrana sin provocar daños
Brand: Merck XX6200006P
81.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.03060kg
Description
- Fabricado con acero inoxidable altamente pulido con puntas biseladas y sin estrías
- Esterilice mediante autoclave o llamas
- Paquete de 3; contiene azul, rosa y verde
Specifications
Biselado, no serrado | |
Acero inoxidable | |
Fórceps, filtro | |
3/paquete |