Learn More
Merck Orificios limitadores de flujo
Crea un flujo de aire cuantitativo a través de un filtro para el análisis de contaminantes en suspensión en el aire
Marca: Merck XX5000002
102.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los orificios de limitación de flujo crean un flujo de aire cuantitativo a través de un filtro MF-Millipore para analizar los contaminantes atmosféricos. Los orificios están roscados en la salida del soporte de análisis para aerosoles Millipore o el adaptador de aerosoles para permitir un caudal constante cuando se aplica el nivel de vacío necesario. Las clasificaciones son exactas en aproximadamente un 15 %. Para mayor precisión, calibre el orificio con un medidor de flujo al nivel de vacío de trabajo real.Especificaciones
Kits o suministros de pruebas ambientales | |
Soporte de análisis para aerosoles Millipore o adaptador de aerosoles | |
1/ l/min |
Acero inoxidable | |
Para crear un flujo de aire cuantitativo a través de un filtro Millipore para el análisis de contaminantes atmosféricos | |
Orificio de limitación de flujo, 1 l/min |