Learn More
Merck Membrana Immobilon-Ny+, nailon cargado, 0,45 μm
Para transferencia y detección de ácidos nucleicos
Marca:  Merck INYC00010
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10439820
  • 855.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Membrana Immobilon-Ny+, nailon cargado, rollo de 0,45 μm, 30 cm x 3,3 m
Especificaciones
Especificaciones
30 cm
Optimizado para sistemas de detección radiactiva, quimioluminiscente y fluorescente
Carga de nailon
3 m
Rollo
0,45 μm