Learn More
Merck Membrana Immobilon™-P PVDF
Código de producto. 10503224 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 cm
10 m
15 cm
20 cm
26,5 cm
26 cm
7 cm
8,5 cm
8 cm
9 cm
Anchura (métrico):
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
8,4 cm
8,5 cm
Formato:
Hoja
Rollo
Unit Size:
1 rollo
cada uno
paquete de 10
paquete de 50
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10503224
Brand: Merck IPVH08130
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Membrana de transferencia de PVDF hidrófobas para el western blotting
Las membranas de PVDF Immobilon™ se ofrecen en cuatro tipos, cada uno optimizado para una aplicación de transferencia de proteínas diferente. Los cómodos sándwiches de transferencia incluyen hojas precortadas de papel de membrana y filtro de transferencia. Las membranas de PVDF Immobilon™ tienen alta adsorción de proteínas, por lo que no perderá proteínas durante la transferencia o el resondeo. La estructura de poros abiertos facilita el acceso a las proteínas unidas y elimina las sondas sin enlazar. Además, las membranas de PVDF Immobilon™ optimizadas para transferencias fluorescentes aumentan considerablemente las relaciones señal-ruido para una alta sensibilidad en aplicaciones de multiplexación cuantitativas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud (métrico) 8,5 cm
Anchura (métrico) 13,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Optimizado para proteínas fijadoras transferidas desde diversos matrices de gel
Formato Hoja
Material PVDF
Tamaño de poro 0,45 μm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.