Learn More
Merck Membrana Immobilon™-P PVDF
Código de producto. 10663751 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 cm
10 m
15 cm
20 cm
26,5 cm
26 cm
7 cm
8,5 cm
8 cm
9 cm
Anchura (métrico):
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
8,4 cm
8,5 cm
Formato:
Hoja
Rollo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 10
paquete de 50
Código de producto. 10663751
Marca: Merck IPVH10100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Membrana de transferencia de PVDF hidrófobas para el western blotting
Las membranas de PVDF Immobilon™ se ofrecen en cuatro tipos, cada uno optimizado para una aplicación de transferencia de proteínas diferente. Los cómodos sándwiches de transferencia incluyen hojas precortadas de papel de membrana y filtro de transferencia. Las membranas de PVDF Immobilon™ tienen alta adsorción de proteínas, por lo que no perderá proteínas durante la transferencia o el resondeo. La estructura de poros abiertos facilita el acceso a las proteínas unidas y elimina las sondas sin enlazar. Además, las membranas de PVDF Immobilon™ optimizadas para transferencias fluorescentes aumentan considerablemente las relaciones señal-ruido para una alta sensibilidad en aplicaciones de multiplexación cuantitativas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 10 cm
Anchura (métrico) 10 cm
Para utilizar con (aplicación) Optimizado para proteínas fijadoras transferidas desde diversos matrices de gel
Formato Hoja
Material PVDF
Tamaño de poro 0,45 μm