Learn More
Merck Sustrato de HRP quimioluminiscente Western Immobilon™ (ECL)
Proporciona una alta sensibilidad en un amplio rango de detección en un precio económico.
Marca:  Merck WBKLS0050
Detalles adicionales : Peso : 0.10340kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11536345
  • 168.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Combina alta sensibilidad y bajo fondo
  • Permite la detección de proteínas de alta y baja abundancia en el intervalo medio de femtogramo
  • Reduce el consumo de anticuerpos entre dos y cinco veces en comparación con menos reactivos sensibles
  • Compatible con PVDF y membranas de nitrocelulosa, así como todos los tampones y reactivos bloqueantes de uso común
Especificaciones
Especificaciones
Dot/Slot Blot
Peroxidasa de rábano picante
25 ml de luminol, 25 ml de solución de peróxido
2 x 25 mL
Membrana de 500 cm2
De 2 °C a 8 °C