Learn More
Merck Sustrato de HRP quimioluminiscente Western Immobilon™ (ECL)
Código de producto. 11546345 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 25 mL
2 x 50 mL
2 x 250 mL
Suficiente para:
Membrana de 1000cm2
Membrana de 5000cm2
Membrana de 500 cm2
Contenido del kit:
250 ml de luminol, 250 ml de solución de peróxido
25 ml de luminol, 25 ml de solución de peróxido
50 ml de luminol, 50 ml de solución de peróxido
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Suficiente para Contenido del kit unitSize
11546345 2 x 50 mL Membrana de 1000cm2 50 ml de luminol, 50 ml de solución de peróxido paquete de 2
11536345 2 x 25 mL Membrana de 500 cm2 25 ml de luminol, 25 ml de solución de peróxido 2 PCS
11556345 2 x 250 mL Membrana de 5000cm2 250 ml de luminol, 250 ml de solución de peróxido 2 PCS
3 options
Código de producto. 11546345
Marca: Merck WBKLS0100
Includes
Luminol, solución de peróxido
Proporciona una alta sensibilidad en un amplio intervalo de detección a un precio económico
  • Combina alta sensibilidad y bajo fondo
  • Permite la detección de proteínas de alta y baja abundancia en el intervalo medio de femtogramo
  • Reduce el consumo de anticuerpos entre dos y cinco veces en comparación con menos reactivos sensibles
  • Compatible con PVDF y membranas de nitrocelulosa, así como todos los tampones y reactivos bloqueantes de uso común
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Dot/Slot Blot
Cantidad 2 x 50 mL
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Suficiente para Membrana de 1000cm2
Contenido del kit 50 ml de luminol, 50 ml de solución de peróxido
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C