Learn More
Merck Vacuum Tubing
Accessories for filter holders for sample preparation.
300.00€ - 425.00€
Especificaciones
Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
---|---|
Longitud global (imperial) | 10 ft |
Longitud global (métrico) | 305 cm |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10527841
|
Merck
XX6700037 |
Látex |
300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10768241
|
Merck
XX6700038 |
Silicona |
425.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Millipore has a broad selection of fittings, adapters, valves, gauges, and tubing that can be used in conjunction with Millipore filtration systems. With stated exceptions, material of construction is Series 300 stainless steel.Tri-Clamp (TC) fittings are referred to by convention as 1 1/2 in., 2 in., etc. 1 1/2 in. TC fittings connect to 1 in. or 1 1/2 in. O.D. tube sizes. 2 in. TC fittings connect to 2 in. O.D. tube size only.Especificaciones
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio | |
10 ft | |
305 cm |