Learn More
Merck Filtros de membrana de PVC, 5 μm
Para aplicaciones de monitorización del aire para analizar partículas de sílice, negro de carbono o cuarzo
Marca:  Merck PVC503700
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 12669635
  • 720.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las membranas de cloruro de polivinilideno (PVC) están especificadas por ASTM, NIOSH y OSHA en aplicaciones de control de aire para analizar sílice, negro de carbón, metales, partículas de cuarzo y otros.
  • Filtros compuestos de PVC puro de grado médico
  • Se usa para aplicaciones de monitorización del aire para analizar partículas de sílice, negro de carbono o cuarzo
  • Disponible en filtros de 5,0 µm
Características y ventajas:
  • Polímero de PVC de grado médico de alta calidad
  • El PVC no es higroscópico, por lo que la humedad no afectará al análisis gravimétrico
Aplicaciones:
Control del aire de partículas contaminantes, incluidos sílice, metales y cuarzo
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
PVC
PVC5
hidrófobos
50 µm
1,4 in
3,7 cm
Monitores de análisis de aire Millipore™
5 μm
Aplicaciones de monitorización de aire para analizar partículas de sílice, negro de carbón o cuarzo y determinadas aplicaciones de análisis gravimétrico
Plano
Membranas de filtración
3,7 cm