Learn More
Merck Millipore Dispositivos de filtración Microfil™ S
Alternativa rápida y fiable a los métodos convencionales de varios pasos
Descripción
Los dispositivos constan de un embudo, tapa de protección y soporte de filtración, por lo que las pruebas microbiológicas rutinarias son rápidas y sencillas.
- Garantice la recuperación uniforme de microorganismos
- La superficie del embudo lisa e hidrófoba repele los residuos de muestras acuosas para garantizar que los microorganismos se recogen en la membrana, no en las paredes del embudo
- La forma convexa del soporte elimina el plisado y la distorsión de la membrana debido a la expansión
- Las selecciones de tres membranas ofrecen versatilidad para su aplicación específica
- Preesterilizados, envasados individualmente Sin manipulación de la membrana antes de la filtración
- Sin soportes de filtro, embudos ni accesorios que montar ni esterilizar
- No esterilizar el soporte del filtro tras cada filtración La tapa de protección reduce el riesgo de contaminación externa Premontados para acelerar el muestreo y acortar la preparación El embudo y la membrana fáciles de retirar reducen el tiempo de ensayo
Compliance
Comply with USP/EP Guidelines. Certificate of Quality demonstrates that the device has been quality-control tested with Pharmacopoeia organisms and demonstrates acceptable growth.