Learn More
Merck Millipore Dispositivo de filtración Microfil™ V
Más rápido y fácil que los portafiltros convencionales que se utilizan para los análisis de agua potable
Includes: Dispositivo de filtración; embudo de polipropileno de 100 ml; membrana de MCE de 47 mm estéril, con rejilla y de color blanco con tamaño de poro de 0.22 o 0.45 μm.
Productos 2
Código de producto Marca dimMaterial dimPoreSize Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca dimMaterial dimPoreSize Precio Cantidad y disponibilidad  
10571078
Ver documentos
Merck Millipore
MVGSWG124
N/A
N/A
13118013
Ver documentos
Merck Millipore
MVHAWG124
N/A
N/A
Descripción
Descripción
La recuperación de microorganismos uniforme se facilita mediante un cierre «a presión» exclusivo; la superficie de embudo suave e hidrófoba reduce los residuos de muestras acuosas que se adhieren a las paredes del embudo; y la forma convexa del soporte elimina la distorsión de la membrana, lo que permite mantener un contacto uniforme entre la membrana y la superficie del medio
  • No es necesario montar portafiltros, limpiar los embudos o esterilizar el soporte del filtro tras cada filtración
  • El dispositivo de filtración Microfil V se separa del maletín de transporte y se conecta a un tapón estándar núm. 8 o jeringa de vacío con conexión Luer
  • Los embudos se acoplan con un cierre «a presión» para evitar la derivación de muestras sin pinzas ni juntas tóricas
  • El soporte del filtro tiene un borde curvado para retirar con facilidad la membrana después de la filtración mientras sigue aplicado el vacío'“”“”
Información de órdenes
Se venden en tres bandejas de ocho unidades
Certifications
La membrana cuenta con certificación para los métodos estándar para el análisis de coliformes.
Compliance
Conforme con los estándares internacionales para análisis de agua potable, métodos estándar para el examen de aguas y aguas residuales y las directrices sobre calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).