Learn More
Merck Portaobjetos para microscopía
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Marca: Merck XX1007615
127.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.64260kg
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.Especificaciones
No estéril | |
Transparente | |
Accesorios para soportes de filtros para la preparación de muestras. | |
2 in |
72 | |
Sin revestimiento | |
2 in | |
2 x 3 pulg |