Learn More
Merck Unidad de filtro de jeringa estéril Millex™-LG, hidrófilas PTFE, 0,20 μm (solo para uso en investigación)
Las unidades con jeringa listas para usar diseñadas para esterilizar y aclarar soluciones estériles están disponibles en tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45 y 5,0 μm.
Marca: Merck SLLG025SS
Detalles adicionales : Peso : 0.25200kg
Descripción
Filtro de jeringa estéril de 13 o 25 mm de diámetro con membrana de PTFE hidrófila con un tamaño de poro de 0,2 μm. Se suministra en un paquete de 50 o 100.Especificaciones
Natural | |
Sí | |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
100 mL | |
50Pack | |
113 °F | |
Unidad de filtro | |
<0,1 µl | |
29 mm |
Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Estéril | |
Esterilice DMSO/DMF | |
6,9 bar | |
Millex™ | |
de 45 °C | |
100 mL | |
2,5 cm | |
2,5 cm |