Learn More
Merck Millicell™ 24-Well Cell Culture Microplate Assemblies
Provides twice the membrane area of standard 24-well plates
1145.00€ - 1225.00€
Especificaciones
Cierre incluido | Con tapa |
---|---|
Color | Transparente |
Área de cultivo | 0,7 cm2 |
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Includes: 24-well filter plate; single-well receiver tray; lids
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Membrana de soporte | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Membrana de soporte | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10626923
|
Merck
PSHT010R5 |
Para adhesión celular, cultivo celular, diferenciación celular, transporte de fármacos y permeabilidad | PCF | 0,4 μm |
1225.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10021953
|
Merck
PSRP010R5 |
Fijación, crecimiento y diferenciación celular para muchas aplicaciones celulares | PET | 1 μm |
1145.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Membrana de policarbonato tratada de cultivo o PET• Embalaje unitario, compuesto de 24 insertos, 2 placas 24 pocillo, y una placa de coloración/lavado 1 pocillos 32mL
• Millicell™ 24 pocillo
Especificaciones
Con tapa | |
0,7 cm2 | |
Estéril | |
Placa de cultivo celular de 24 pocillos, bandeja alimentadora de un pocillo, bandeja receptora de 24 pocillos, tapa | |
8,48 cm |
Transparente | |
Poliestireno | |
24 | |
128 mm |