Learn More
Merck Insertos para placas de cultivo Millicell™
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica. Los insertos para placas de cultivo EMD Millipore Millicell™ incorporan membranas de PTFE Biopore™ con poros de 0.4 μm. Insertos listos para su uso de 30 o 12 mm para placas de 6 y 24 pocillos.
645.00€ - 967.00€
Especificaciones
Material | Biopore™ de PTFE |
---|---|
Tamaño de poro | 0,4 μm |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10094680
|
Merck
PICM0RG50 |
30mm | Placa de 6 pocillos | 5mm | 4,2cm2 |
967.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10412511
|
Merck
PICM03050 |
30mm | Placa de 6 pocillos | 13mm | 4,2cm2 |
906.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10126240
|
Merck
PICM01250 |
12mm | Placa de 24 pocillos | 10,5mm | 0,6cm2 |
645.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 11-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica. Los insertos para placas de cultivo Millicell™ incorporan membranas de PTFE Biopore™ con poros de 0,4 μm. Insertos listos para su uso de 30 o 12 mm para placas de 6 y 24 pocillos.
Membranas transparentes microporosas- Permite el acceso a la monocapa de células de ambos dominios, apical y basolateral
- Favorece la mejora de la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares de cultivos en suspensión y dependientes de anclaje
- Membranas de PTFE hidrófilo Biopore™ para trabajos de crecimiento y desarrollo embrionario neural
- Inertes y permiten la visualización repetida de células vivas a través de la membrana
- Adecuados para estudios de transporte y permeabilidad, cocultivos para estudios de interacción entre células, pruebas de toxicidad in vitro, estudios de metástasis de células tumorales y cultivos organotípicos
- Encajan en la mayoría de placas de 6 o 24 pocillos y se preparan fácilmente para técnicas de SEM y TEM
- Área de crecimiento eficaz para insertos con 12 mm de diámetro: 0.6 cm2
- Área de crecimiento eficaz para insertos de 30 mm de diámetro: 4.2 cm2
- Compatibles con tinciones estándar y fluorescentes
Especificaciones
Biopore™ de PTFE | |
0,4 μm | |
Estéril |