Learn More
Merck Insertos de placas de cultivo Millicell™: PCF
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
8 μm
12 μm
Altura (métrico):
10,5mm
13mm
Diámetro del filtro (métrico):
12mm
12 mm
30mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Descripción
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica
- Las membranas microporosas permiten el acceso a la monocapa celular de ambos dominios, apical y basolateral; favorecen la mejora de la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares de cultivos en suspensión y dependientes de anclaje
- Los insertos Milicell listos para usar encajan en la mayoría de placas de 6 o 24 pocillos y se preparan fácilmente para técnicas SEM y TEM; compatibles con tinciones estándar y fluorescentes
- Área de crecimiento efectiva para insertos de 12 mm de diámetro, 0,6 cm2 y 4,2 cm2 para insertos de 30 mm de diámetro
- No requieren una matriz extracelular para células dependientes de anclaje'
- Carcasa de poliestireno; se suministran estériles y envasadas individualmente en blísteres
- Utilice membranas de policarbonato con tratamiento para cultivo de tejidos para su uso en aplicaciones de cocultivo así como en estudios de metástasis e invasión de células tumorales
Aplicaciones:
Estudios de transporte y permeabilidad, cocultivo para estudios de interacción entre células, pruebas de toxicidad in vitro, estudios de metástasis de células tumorales y cultivos organotípicos
Especificaciones
Especificaciones
| Área de cultivo | 0,6cm2 |
| Material | Policarbonato |
| Tamaño de poro | 3 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Placa de 24 pocillos |
| Diámetro del filtro (métrico) | 12mm |
| Altura (métrico) | 10,5mm |
| Esterilidad | Estériles |