Learn More
Merck Insertos de placas de cultivo Millicell™: PCF
Código de producto. p-4895736 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
8 μm
12 μm
Altura (métrico):
10,5mm
13mm
Diámetro del filtro (métrico):
12mm
12 mm
30mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. 10360832
Marca: Merck PI8P01250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica
  • Las membranas microporosas permiten el acceso a la monocapa celular de ambos dominios, apical y basolateral; favorecen la mejora de la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares de cultivos en suspensión y dependientes de anclaje
  • Los insertos Milicell listos para usar encajan en la mayoría de placas de 6 o 24 pocillos y se preparan fácilmente para técnicas SEM y TEM; compatibles con tinciones estándar y fluorescentes
  • Área de crecimiento efectiva para insertos de 12 mm de diámetro, 0,6 cm2 y 4,2 cm2 para insertos de 30 mm de diámetro
  • No requieren una matriz extracelular para células dependientes de anclaje'
  • Carcasa de poliestireno; se suministran estériles y envasadas individualmente en blísteres
  • Utilice membranas de policarbonato con tratamiento para cultivo de tejidos para su uso en aplicaciones de cocultivo así como en estudios de metástasis e invasión de células tumorales
Aplicaciones:
Estudios de transporte y permeabilidad, cocultivo para estudios de interacción entre células, pruebas de toxicidad in vitro, estudios de metástasis de células tumorales y cultivos organotípicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 0,6cm2
Material Policarbonato
Tamaño de poro 8 μm
Para utilizar con (equipo) Placa de 24 pocillos
Diámetro del filtro (métrico) 12mm
Altura (métrico) 10,5mm
Esterilidad Estériles