Learn More
Merck Electrodos de repuesto para medidor de ohmios-voltios Millicell-ERS, 1 par
Tienda Merck ProductosDescripción
Proporciona una medición cualitativa del estado de monocapas celulares y medidas cuantitativas de confluencia. Diseñado para su uso con células cultivadas únicamente en insertos de placas de cultivo Millicell™.
Utiliza corriente de CA para mediciones de resistencia de membrana, lo que produce una carga neta cero en las células y elimina los efectos adversos de corriente de CC en las membranas celulares. Un sedimento (Ag/AgCI) de plata/cloruro de plata en cada punta del electrodo mide la tensión. Debido al pequeño tamaño de los electrodos, el usuario puede medir fácilmente la tensión transepitelial y la resistencia de las células cultivadas en membranas microporosas.
Garantía
Los electrodos y las baterías están garantizados durante 30 días únicamente a partir de la fecha de recepción por parte del cliente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Electrodo de repuesto |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de ohmios-voltios Millicell-ERS |
| Para utilizar con (aplicación) | Para proporcionar una medición cualitativa del estado de monocapas celulares y medidas cuantitativas de confluencia |
| Hertz | 12,5 Hz |