Learn More
Merck Portaobjetos Millicell™ EZ
Código de producto. p-4909607 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Área de cultivo:
0,7 cm2/pocillo
1,7 cm2/pocillo
Volumen de trabajo (métrico):
De 0,2 a 0,7 ml/pocillo
De 0,5 a 1,7 ml/pocillo
Pocillos:
4
8
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 96
Código de producto. 11765254
Marca: Merck PEZGS0816
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cultive, fije, tiña y observe células en un único dispositivo
  • Los pocillos de polipropileno son resistentes a la mayoría de los fijadores, las células pueden fijarse y teñirse con los pocillos todavía fijados
  • Pestañas rompibles para una retirada sencilla de los pocillos, no se precisan herramientas para retirar los pocillos del portaobjetos
  • No se utiliza adhesivo para fijar los pocillos al portaobjetos
  • No hay pocillos con fugas
  • Los bordes de esquina elevados de la tapa facilitan el apilamiento de varias unidades en la incubadora
  • No citotóxicos y apirógenos
  • Estéril
  • El soporte para portaobjetos (disponible por separado) protege el portaobjetos de daños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo EZ Slide
Pocillos 8
Color Transparente
Material del pocillo Polipropileno
Área de cultivo 0,7 cm2/pocillo
Material de la tapa Poliestireno
Material Vidrio
Volumen de trabajo (métrico) De 0,2 a 0,7 ml/pocillo
Para utilizar con (aplicación) Simplifique su análisis celular con el portaobjetos de vidrio Millicell EZ SLIDE para cultivar, fijar, tintar y visualizar su dispositivo de muestras todo en uno
Esterilidad Estéril