Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para ensayos por ELISPOT
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Material:
Acrílico
Estireno
Plástico ABS
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Membrana:
PVDF hidrófobo
Ésteres de celulosa mixta
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
Descripción
Ofrecen resultados óptimos en ensayos ELISPOT inmunológicos (inmunopunto ligado a enzimas) al ofrecer una alta capacidad de unión de proteínas con una baja tinción de fondo
- El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada. La estructura patentada de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Yes |
| Membrana | PVDF hidrófobo |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Línea de productos | MultiScreen |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Placa de filtro estéril MultiScreenHTS-IP |
| Material | Acrílico |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |