Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para preparación de muestras
Para el aislamiento, la purificación y la preparación de muestras antes de realizar pruebas en los procesos de descubrimiento de fármacos y aplicaciones de ADN y proteínas
616.00€ - 2660.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Color | Material | Esterilidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Esterilidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10470211
|
Merck
MABVN1250 |
Transparente | Estireno | No estéril | 1,2 μm |
2420.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10370031
|
Merck
MADVN6550 |
Transparente | Estireno | No estéril | 0,65 μm |
2420.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10607891
|
Merck
MAGVS2210 |
Transparente | Plástico ABS | Estéril | 0,22 μm |
675.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10711801
|
Merck
MAHVN4510 |
Transparente | Estireno | No estéril | 0,45 μm |
616.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10054540
|
Merck
MAIPN0B50 |
Opaco | Barex | No estéril | 0,45 μm |
2660.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10658271
|
Merck
MAHVN4550 |
Transparente | Estireno | No estéril | 0,45 μm |
2485.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Los formatos son adecuados para la extracción de partículas grandes, separaciones con base de resina, aplicaciones de disolventes y concentración o purificación de proteína/ADN. El versátil sistema de separación combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos de bioquímica y la preparación tradicional de muestras.
- Se utilizan con colector de vacío, sistema de manipulación de líquidos automatizado o contador de centelleo de microplacas: los ensayos completos se pueden realizar en una placa
- El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada La estructura patentada de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
- También garantiza una transferencia cuantitativa de filtración a una placa receptora ubicada en la parte inferior del colector
Opción de materiales de filtro
- Para aplicaciones de alta unión de proteínas, utilice placas con PVDF Immobilon™-P o ésteres de celulosa mixtaPara alta unión de ácidos nucleicos, utilice placas con membranas de ésteres de celulosa mixta, fibra de vidrio o DEAE con carga positiva Para separaciones de biomolécula cargada, elija entre membranas de DEAE con carga positiva o de fosfocelulosa con carga negativa
- Para baja unión de biomoléculas, utilice placas con membranas PVDF Durapore™, PTFE Biopore™ o policarbonato
- Para ensayos que requieren resistencia a disolventes, utilice placas con membranas hidrófilas de PTFE
Cada membrana microporosa interactúa de manera diferente con distintas proteínas o biomoléculas; por lo tanto, puede que sea necesario probar diferentes tipos de membrana con cada ensayo.
—†La versión MultiScreenHTS cuenta con un desagüe empotrado y paredes laterales rígidas.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
96 |