Learn More
Merck Gradillas para portador MultiScreen™
Para el recuento radionucleótido mediante la transferencia de filtros individuales a tubos
893.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos |
---|---|
Cantidad | 1/paq. |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10741811
|
Merck
MACR08124 |
Conjuntos de gradilla de soporte para viales de 4 ml |
893.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10507492
|
Merck
MACR81275 |
Gradilla portadora para tubos de 12 x 75 mm |
893.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10751811
|
Merck
MACR08127 |
Gradilla portadora para viales de 7 ml |
893.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Las gradillas de soporte mantienen fijos los recipientes de recolección de muestras; disponibles para viales de 4 ml, viales de 7 ml o tubos de 12 × 75 mm (12 gradillas por conjunto de gradillas de soporte)
Especificaciones
Recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos | |
1/paq. |