Learn More
Merck MultiScreen™HTS 8-Well Strips with Immobilon™-P PVDF Membrane
8-well strips enable processing of less than 96 samples at one time
282.00€ - 1600.00€
Especificaciones
Formato | Placa de tiras |
---|---|
matriz, red, conjunto | 1 x 8 |
Color | Transparente |
Material | Plástico ABS |
N.° de pocillos | 8 |
Includes: Twelve 8-well strips in a support frame. Additional support frames also available separately.
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10169794
|
Merck
M8IPS4510 |
Tira de microplacas de 8 pocillos |
1600.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10174073
|
Merck
M8IPFRAME |
Marco de soporte para tiras de microplacas |
282.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For ELISpot and protein binding assays
Especificaciones
Placa de tiras | |
Transparente | |
8 |
1 x 8 | |
Plástico ABS | |
Estéril |