Learn More
Merck Placas con filtro de 96 pocillos MultiScreenHTS Durapore™
Diseñadas para una compatibilidad completa con la automatización. Las placas de filtración de 96 pocillos EMD Millipore MultiScreenHTS Durapore™ son placas innovadoras ideales para ensayos basados en microesferas. Están fabricadas con Barex™ opaco y estireno transparente, estéril o no estéril, y las gradillas están disponibles en una variedad de tamaños de poro.
Marca: Merck MSDVN6510
Detalles adicionales : Peso : 0.68432kg
Descripción
Para su uso en uniones receptor-ligando, preparación general de muestras, ELISPOT, actividad enzimática, ensayos con microesferas, visualización de organismos completos y detección de radioisótopos.- Dimensiones estandarizadas y paredes laterales rígidas alineadas
- Permite la compatibilidad total con brazos de agarre automatizados/robóticos, apiladores, lavadores de placas, etiquetas de código de barras y lectores de placas
- El exclusivo diseño de placa de dos piezas elimina el contacto de la superficie con el pocillo individual “directores de goteo” para evitar la diafonía entre los pocillos
- Faldón extendido y colectores de vacío
- Permite apilar fácilmente y sin contaminación directamente con placas de recogida
- Protege el desagüe empotrable
- Proporciona una amplia superficie para etiquetas de código de barras
- Mejora el sellado al vacío
- El subdrenaje extraíble permite el acceso a la membrana para ensayos ELISPOT, visualización de organismos completos y detección de radioisótopos
- El diseño aislado de los pocillos y los discos de filtro sellados individualmente eliminan la posibilidad de flujo de reactivo entre pocillos
- El plástico opaco impide la transferencia de luz entre pocillos durante el recuento por centelleo directo
- ™ La membrana de Durapore hidrófila de baja unión permite una baja unión no específica de anticuerpos, reactivos y muestras
- Cumple las especificaciones de placa de ANSI™/SBS 2004
Especificaciones
ANSI, SBS | |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo | |
0,65 μm | |
Transparente | |
96 | |
0,28 cm2 | |
10/paq. |
Estándar | |
8 x 12 | |
Baja adherencia | |
Estireno | |
No estéril | |
Ensayos de unión de receptores en células completas y fragmentos de células, proteína quinasa, ensayos de precipitación de fosfatasa, ensayos basados en resina, gránulo |