Learn More
Merck Placas con filtro MultiScreenHTS de 96 pocillos
Para la determinación de solubilidad basada en filtración. Las Placas con Filtro MultiScreenHTS de 96 pocillos se han desarrollado específicamente para su uso con automatización
Marca:  Merck MSIPS4510
Detalles adicionales : Peso : 0.84600kg
Código de producto. 10492352
  • 595.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para la determinación de solubilidad basada en filtración. Las placas con filtro MultiScreenHTS de 96 pocillos se han desarrollado específicamente para su uso con automatización.
  • Alto procesamiento
  • Cumplen con las especificaciones de placa de ANSI/SBS 2004
  • Protegen el sistema de drenaje y eliminan el contacto de superficie con los «directores de goteo» de pocillos‘’
  • La falda de plástico permite apilar directamente con placas de recogida
Aplicaciones
  • Uniones receptor-ligando; preparación general de muestras; Elispot; actividad enzimática; ensayos basados en gránulos; visualización de organismos completos
  • Detección de radioisótopos
Especificaciones
Especificaciones
ANSI, SBS
PVDF hidrófobo
0,45 μm
Plástico ABS
Estéril
Ensayos ELISPOT
Estándar
8 x 12
Transparente
96
0,28cm2
10/paq.
Certificados
Ver productos accesorios