Learn More
Merck Placas con filtro MultiScreenHTS de 96 pocillos
Receptor, ensayos de unión de ligandos, preparación de muestras, precipitación de TCA
Marca: Merck MSFCN6B50
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
ANSI, SBS | |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo | |
1,2/0,65 μm | |
Opaco | |
96 | |
0,28 cm2 | |
50/paq. | |
1,28 cm | |
1,44 cm |
Estándar | |
8 x 12 | |
Baja adherencia | |
Barex | |
No estéril | |
Receptor, ensayos de unión de ligandos, preparación de muestras, ensayos de enzimas con precipitación, purificación de ADN | |
0,5 x 8,55 x 0,56 pulg (1,28 x 21,71 x 1,44 cm) | |
21,71 cm |