Learn More
Merck Placa de filtro de solubilidad MultiScreenHTS
Placa de filtro de 96 pocillos diseñada y optimizada para ensayos de solubilidad acuosa
900.00€ - 3810.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Membrana | Policarbonato |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tamaño de poro | 0,4 μm |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10637303
|
Merck
MSSLBPC50 |
50/paq. |
3810.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10182792
|
Merck
MSSLBPC10 |
10/paq. |
900.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High-throughput system to classify or quantify the aqueous solubility of compound libraries stored in solvent as a concentrated solution
- Analysis time in under four hours using <100μg of sample per test
- Automation compatible, with space for bar coding
- Validated for high drug recovery Low-binding membrane and low-binding plate materials
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Ensayos de solubilidad acuosa |
Policarbonato | |
0,4 μm | |
Estireno | |
No estéril |