Learn More
Merck Accesorios de kit de prueba con parche y piezas de repuesto
Accesorios y piezas de repuesto para kit de prueba con parche
Marca: Merck XX4004714
174.81 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
El kit de pruebas de parches MilliporeSigma es una solución completa para la recogida y el análisis de líquidos hidráulicos basados en hidrocarburos, productos químicos a granel, agua de caldera y aceites lubricantes. Permite la detección de cambios significativos en la limpieza a través de análisis colorimétricos fiables y sensibles.- Monitoriza la contaminación de partículas rápidamente en líquidos hidráulicos con base de hidrocarburo, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes - La clasificación de color del filtro y las escalas de evaluación de partículas corresponden a niveles de contaminación estándar reconocidos - Detecta cambios significativos en la limpieza a través de resultados de pruebas fiables y sensibles - Incluye filtros para 100 pruebas Características y ventajas: •Contiene suficientes materiales fungibles para 100 pruebas •Se suministra en un estuche ligero y fácil de transportar •La clasificación de color del filtro y las escalas de evaluación de partículas corresponden a niveles de contaminación estándar reconocidos Aplicaciones: Análisis de contaminación en campo de líquidos hidráulicos a base de hidrocarburos, agua, aceites lubricantes y productos relacionados Número de catálogo del kit: Kit de prueba con parche XX6504730 Componentes: PetriSlides PD1504700 para análisis de contaminación; Filtro de membrana SMWP02500 MF-Millipore, 5,0 μm, 25 mm, blanco, plano, filtro de membrana 100SMWP04700 MF-Millipore, 5,0 μm, 47 mm, blanco, plano, pinzas de filtro 100XX6200006P, extremo romo, acero inoxidable; Bomba de vacío manual XX6200035, acero inoxidable; Montaje de soporte de filtro de pruebas de parche XX6300120; Frasco de dispensación de disolvente XX6504704; Swinnex XX6504707 de 25 mm con pantalla de contrapresión; Frasco de PVC XX6504709, 120 ml; Tubos XX6504710 para vacío, 3 mm (0,125 pulg.), fluoroelastómero; 1 guía de color líquido Naval XX6504713; Clasificación y filtrado claros de piezas de repuesto: Anillo de bloqueo de embudo XX2004701; Junta XX2004703, PTFE; Junta de anillo de bloqueo XX4004714, PTFE; Junta tórica XX6300123, 2-233, soporte de acero inoxidable Buna-NXX6504708 con baseSpecifications
Kit de prueba con parche | |
PTFE | |
Junta tórica de bloqueo |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction