Learn More
Merck Dispositivos XL Pellicon™
Código de producto. 11913916 Tienda Merck Productos
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Intervalo de pH:
De 1 a 14
De 2 a 21
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11913916
Marca: Merck PXB050A50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Instrucciones de funcionamiento y Certificado de calidad
Dispositivo de filtro de flujo tangencial de pequeño volumen
Diseñado para el desarrollo de procesos y la preparación de muestras, con un rango de volumen de procesamiento óptimo de 50 hasta 1000 ml.
  • Escalabilidad lineal real con la misma ruta de flujo, longitud de canal y altura de canal que otros productos de Pellicon establecidos
  • Puede funcionar con bomba peristáltica o sistema TFF Labscale™ Construcción termoplástica (polipropileno) robusta
  • Altura de canal controlada
  • Elección de membranas de PES (polietersulfona) Biomax™ o de PLC (celulosa regenerada compuesta) Ultracel™
Concentración y desalinización de proteínas, intercambio de tampones, depirogenación, clarificación y preparación de material para ensayos clínicos.
Información de órdenes
Empaquetado uno por caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Formato Cassette
Material Polipropileno
MWCO 50 kDa
Tamaño de poro 100 μm
Área de filtración 50 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, preparación de muestras analíticas
Incluye Instrucciones de funcionamiento y certificado de calidad
Presión máx. de entrada 5,1 bar (80 psi) a 50 °C
Intervalo de pH De 1 a 14
Cantidad 1/Paq.
Velocidad de recirculación De 0,03 a 0,05 L/min.
Tipo Dispositivo de ultrafiltración XL Pellicon
Volumen de trabajo (imperial) 0,5 oz
Retención de volumen (métrico) 3,2 ml
Volumen de trabajo (métrico) 15 ml
Dimensiones (L x An) x 1.2 x 1,2 pulg. 18.8 x 3 x 3cm
Longitud (imperial) 7,4 in
Longitud (métrico) 18,8 cm
Anchura (imperial) 1,2 in
Anchura (métrico) 3 cm