Learn More
Merck Dispositivos de filtro por presión estériles Sterivex™
Código de producto. 10034470 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Material (membrana):
PES
PVDF
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
Ajuste de la salida:
Boquilla macho
Campana de llenado
Luer Lock macho
N.° por paquete:
10/paq.
15/paq.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
15 PCS
paquete de 10
paquete de 15
paquete de 50
Código de producto. 10034470
Marca: Merck SVHV01015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice el riesgo de contaminación en la solución filtrada gracias al diseño de dispensación directa. Los dispositivos estériles accionados por presión Sterivex son unidades listas para usar que filtran soluciones con volúmenes de 100 a 2000 ml. Disponibles en una gran variedad de accesorios, tamaños de poro y tipo de membrana.
  • Las unidades de filtro Sterivex funcionan con jeringas, bombas peristálticas o recipientes a presión. Eliminan el riesgo de contaminación asociado con la decantación o el pipeteo.
  • Las unidades Sterivex están diseñadas para dispensar prácticamente en cualquier recipiente de almacenamiento. Los dispositivos están disponibles con diferentes conexiones de salida (consulte la tabla).
  • Las unidades de filtro Sterivex pueden procesar volúmenes de hasta 1000 ml o 2000 ml, según el tipo de membrana que se utilice en el dispositivo. Se ofrece una selección de tres membranas diferentes.
  • Esterilice los volúmenes de hasta 1000 ml o 2000 ml con unidades de filtro Sterivex™ accionadas por presión (la capacidad depende del tipo de membrana utilizada en el dispositivo). Con tres opciones de membrana diferentes y una gran variedad de opciones de conexión de salida, Sterivex™ los filtros pueden adaptarse prácticamente a cualquier flujo de trabajo y dispensarse en casi cualquier contenedor de almacenamiento. Los filtros Sterivex™ funcionan con jeringas, bombas peristálticas o recipientes a presión y eliminan el riesgo de contaminación asociado con la decantación o el pipeteo.
Características y ventajas:
  • Funciona con una gran variedad de dispositivos de presión, como jeringas, bombas peristálticas y recipientes a presión
  • Está disponible con varios tipos de membrana para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones con capacidades de hasta 2 l
Aplicaciones:
Esterilización de soluciones acuosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Conectores Luer-Lock hembra con ventilación anterior
Desechables
Tipo de filtro Durapore
Material (membrana) PVDF
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 10 cm2
Caudal ≥ 650 ml/min (a 0,7 bar 25 °C)
Para utilizar con (aplicación) Flujo rápido y esterilización de bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas
Presión máx. de entrada 45 psi
N.° por paquete 15/paq.
Ajuste de la salida Boquilla macho
Estilo de salida Boquilla macho
Temperatura de funcionamiento (imperial) 113 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 45 °C
Tipo Filtros para frascos
Volumen (métrico) 100 mL
Altura (imperial) 2,6 in
Altura (métrico) 6,7 cm
Diámetro (imperial) 0,66 in
Diámetro (métrico) 1,7 cm
Diámetro del filtro (métrico) 1,7 cm