Learn More
Merck Discos de ultrafiltración, NMW de 1 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
NMWL de 1 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Marca: Merck PLAC09005
Descripción
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee.Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™.Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro. Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas.La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas. Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo tisular acondicionados. Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 μm, 0,22 μm y 0,45 μm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características y ventajas:
- Los diámetros de disco incluyen:25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
- Las membranas Ultracel™, Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación
- Compatible con las aplicaciones de células agitadas Amicon™: concentración, intercambio de tampones, desalación
Especificaciones
Ultrafiltración Biomax-30 | |
PLAC | |
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas | |
Discos para membrana de ultrafiltración | |
90 mm |
Celulosa regenerada | |
63 cm2 | |
5Pack | |
90 mm |