Learn More
Merck Piezas de repuesto y accesorios del sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE
Designado por la EPA de EE.UU como un aparato adecuado para Procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP)
Marca:  Merck YT3009001
346.32 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10101451
  • 373.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE
No estéril
Pistón con juntas tóricas, sellado
Pistón de acero inoxidable; sellado y junta tórica de fluoroelastómero
Pistón con juntas tóricas, sellado