Learn More
Gibco™ EMEM
Código de producto. 16209961
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 16209961
Marca: Gibco™ 670086
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM)
Contains phenol red, nonessential amino acids, 1 mM sodium pyruvate, 2 mM L-glutamine, 1 g/L glucose, and 1.5 g/L sodium bicarbonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Protect from light, 2°C to 8°C
Formulario Líquido
Tipo de producto Basal Media
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL