Learn More
MP Biomedicals™ Tubos vacíos FastPrep™ sin faldón (tapones no incluidos)
Se utilizan con el sistema FastPrep para almacenar muestras para después homogeneizarlas. Los tubos vacíos FastPrep™ MP Biomedicals sin faldón (tapones no incluidos) son tubos de 2 ml que se utilizan para producir los tubos de matriz de lisis MP Biomedicals, pero también son perfectos para quienes prefieren cargar sus propios tubos
Marca: MP Biomedicals™ 115076600
Detalles adicionales : Peso : 6.50000kg
Descripción
Se utilizan con sistemas FastPrep. Inserte la muestra en el tubo vacío, añada la cantidad correspondiente de matriz de lisis y el tampón lisis, y coloque el tapón. Procesar con el instrumento FastPrep o con otra centrífuga de alta velocidad para lisar, triturar u homogeneizar la muestra.
Especificaciones
Clear | |
Temperatura ambiente (15 a 30 °C) | |
5000 x 2 mL | |
Empty Lysing Matrix Tubes |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.