Learn More
MP Biomedicals™ Tubos vacíos FastPrep™ sin faldón (tapones no incluidos)
Se utilizan con el sistema FastPrep para almacenar muestras para después homogeneizarlas. Los tubos vacíos FastPrep™ MP Biomedicals sin faldón (tapones no incluidos) son tubos de 2 ml que se utilizan para producir los tubos de matriz de lisis MP Biomedicals, pero también son perfectos para quienes prefieren cargar sus propios tubos
Marca:  MP Biomedicals™ 115076600
Codice prodotto. 11452350
  • 1345.00€ / paquete de 5000
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Se utilizan con sistemas FastPrep. Inserte la muestra en el tubo vacío, añada la cantidad correspondiente de matriz de lisis y el tampón lisis, y coloque el tapón. Procesar con el instrumento FastPrep o con otra centrífuga de alta velocidad para lisar, triturar u homogeneizar la muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Temperatura ambiente (15 a 30 °C)
5000 x 2 mL
Empty Lysing Matrix Tubes
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.