Learn More
MP Biomedicals™ Tubos vacíos FastPrep™
Se utilizan en el sistema Fastprep para almacenar las muestras que se van a homogeneizar. Los tubos vacíos FastPrep™ MP Biomedicals no tienen faldones ni tapones.
Marca:  MP Biomedicals™ 115076400
Código de producto. 11442350
  • 401.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Capacidad de 2 ml
  • Sin faldón
  • Tapones no incluidos
  • Disponibles vacíos para quienes deseen cargar sus propios tubos
  • Para su uso con el sistema FastPrep
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10,8mm
Natural
46 mm
2 ml
Polipropileno
500/paq.