Learn More
Justrite EN Safety Cabinets 90 Minutes
EN approved safety cabinets with extreme fire resistance for the storage of flammables. 90-minute fire resistance certified according to EN14470-1 norm.
2765.00€ - 3600.00€
Especificaciones
Color Amarillo
Material Acero
Tipo de producto Cabina de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de inflamables
Altura (métrico) 207 cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17702368
Ver documentos
Justrite
JCB22608YL
60 cm
2765.00€
cada uno
17712368
Ver documentos
Justrite
JCB22609YL
120 cm
3600.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Constructed using 1 - 15 mm steel and rock-wool fiber high-density and calcium sulphate panels, the cabinet body has a rugged acid-resistant epoxy coated exterior that provides excellent corrosion resistance
  • In case of a fire, the thermo-expanding isolation swells in heat to ensure a hermetic seal according to standard EN14470-1
  • The cabinet doors open or close manually
  • In the event of a fire, the built-in fusible link system releases to allow automatic closure of doors at 50°C
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
Cabina de seguridad
207 cm
Acero
Almacenamiento de inflamables