Learn More
OHAUS Endeavor 5000 Light Duty Shakers
Código de producto. 17951282 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 100 a 1200 rpm
De 100 a 800 rpm
De 50 a 300 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
17951282 De 100 a 1200 rpm cada uno
17921282 De 50 a 300 rpm cada uno
17931282 De 100 a 800 rpm cada uno
3 options
Código de producto. 17951282
Marca: OHAUS 30770917
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Digital Light Duty Orbital Shakers intended for everyday shaking
  • Budget-Friendly: Aluminum tray with 11 mounting points for accessories and non-slip rubber mat included.
  • Ready to attach a wide variety of available accessories to customize for low to mid volume applications.
  • Budget-Friendly: Aluminum tray with hardware to secure microplates and deepwell plates on e-E51LDMP03.
  • Programmable: Save time with the on-board programming feature, multi-step programs can be created, stored and run easily.
  • Data logging and control: Remote function permits PC control and data transfer.
  • Suitable for use in incubators (excl. CO2), cold rooms and CO2 environment within the stated temperature and RH range.
  • Advanced microprocessor control slowly ramps the shaker tray up to the desired speed and avoids splashing.
  • Integrated overload and unbalanced detection to protect samples.
  • Bright, backlit LCD display with timer for speed and time.
  • Green indicator light illuminates when unit is shaking.
  • Visual and audio alarm when timer counts down to zero or an error occurs.
  • Durable chemical-resistant polymer housing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm
Exactitud del control de velocidad ±2 rpm, Above 100 rpm ±2% of set speed
Intervalo de velocidad De 100 a 1200 rpm
Tensión 24 V
Amperaje 1.25 A
Rotación Orbital, 3 mm
Tipo de producto Microplate Open Air Shakers
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Control de temperatura No
Dimensiones de la plataforma (L x An) 280 x 197 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 420 x 262 x 119 mm
Altura (imperial) 4.7 in.
Altura (métrico) 119 mm
Longitud (imperial) 16.5 in.
Longitud de la plataforma (imperial) 11.0 in.
Longitud (métrico) 420 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 280 mm
Anchura (imperial) 10.3 in.
Anchura de la plataforma (imperial) 7.75 in.
Anchura (métrico) 262 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 197 mm
Peso (imperial) 16.5 lb.
Peso (métrico) 7.5 kg
Tipo de controlador Digital
Descripción Microplate Shaker Orbital e-E51LDMP03 EU
Pantalla Custom Backlit LCD
Rango de humedad 80% RH, Non-condensing
Condiciones de funcionamiento -10°C to 40°C, 80% RH, Non-condensing
Intervalo del temporizador 1 minute to 99 hours and 59 minutes
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.