Learn More
Novex™ Kit de bloqueo de la biotina endógena
Kit de bloqueo de la biotina endógena
Marca:  Novex™ E21390
282.72 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10194472
  • 382.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de bloqueo de biotina endógena ofrece un método y reactivos para un tratamiento previo que reduce o elimina las señales de fondo cuando los sistemas de detección de biotina-avidina o biotina-estreptavidina se usan para identificar dianas celulares.
El kit de bloqueo de biotina endógena ofrece lo siguiente:
  • Resultados mejorados: relación señal-ruido aumentada que facilita la identificación de la diana celular
  • Fácil de usar: botella de cuentagotas sin pipeta que ofrece velocidad y comodidad
  • Rapidez: reducción del fondo endógeno en menos de una hora.
  • Flexibilidad: el kit se puede utilizar para mejorar los resultados de inmunohistoquímica convencional, inmunocitoquímica, ARN FISH y procedimientos ELISA
    La biotina se genera de forma natural y funciona como un cofactor enzimático en el citosol y las mitocondrias de una amplia variedad de tipos celulares. El kit de bloqueo de biotina endógena minimiza las interferencias de la biotina endógena que se encuentra en las enzimas de tejidos y células de mamíferos, mediante una estrategia de bloqueo de dos pasos. Primero, se añade un exceso de estreptavidina sin etiquetar a la muestra para unir las enzimas ricas en biotina endógena. La estreptavidina posteriormente se bloquea con un exceso de biotina sin etiquetar, lo que genera de forma eficaz una muestra de tejido o células sin sitios de unión de biotina disponibles.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Kit de bloqueo de la biotina endógena
    Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C
    Temperatura ambiente
    Bloqueo⁄Reactivo de supresión de fondo
    1 kit
    Documentos
    Manuals
    Certificados
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote2856048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/05/2024 Catalog NumberE21390
    Número de lote2610308 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/07/2023 Catalog NumberE21390
    Número de lote570745 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2022 Catalog NumberE21390
    Número de lote2506003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/09/2022 Catalog NumberE21390
    Número de lote2431313 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/01/2022 Catalog NumberE21390
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Novex™ Kit de bloqueo de la biotina endógena > 1 Kit