Learn More
Corning™ Suplemento de crecimiento celular endotelial (ECGS)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11523610 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Cantidad:
15 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15 miligramos
Código de producto. 11523610
Marca: Corning™ 356006
Ideal para el cultivo de células endoteliales
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
  • Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
  • Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
  • Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
  • Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Corning ofrece una amplia gama de otros suplementos de crecimiento de medios. Algunos productos son específicos del tipo celular, como SMC4 (para iPSCs) y el suplemento de cultivo T-Cell (para células T), mientras que otros productos promueven la proliferación en una amplia variedad de tipos celulares. Reducir el uso del suero es fácil con productos como ITS y Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Descripción Los ECG son un suplemento ampliamente utilizado para el cultivo de una variedad de células, en particular las células endoteliales. El ECGS contiene varios factores de crecimiento (por ejemplo, FGF ácido o ECGF-a)
Concentración De 50 a 150 µg/ml dependiendo del tipo de célula. Puede requerir suplementación de 1 a 100 µg/ml de heparina.
Tipo de producto Crecimiento de células endoteliales
Formulación Liofilizado a partir de un tampón que contiene NaCl con sulfato de estreptomicina; reconstituir en medio sin suero
Cantidad 100 mg
Fuente Cerebro bovino
Probado para Probado para la capacidad de promover la proliferación de células endoteliales de corazón fetal bovino (FBHEC) en medio que contiene suero de ternero recién nacido al 10 %. Filtrado (0,2 µm de membrana) y encontrado negativo para bacterias, hongos y micoplasma.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 100MG Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Streptomycin sulfate