missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Endoxifen
Potent antiestrogen; ERα ligand
297.69€ - 1169.75€
Especificaciones
Pureza | >98% |
---|---|
CAS | 110025-28-0 |
Tipo de producto | Endoxifen |
Peso molecular | 373.49 |
Inhibidores | Endoxifen |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18065372
|
Tocris Bioscience™
3705/10 |
10 mg |
297.69€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18074282
|
Tocris Bioscience™
3705/50 |
50 mg |
1169.75€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Estrogen receptor α (ERα) ligand; potent antiestrogen. Metabolite of tamoxifen (Cat. No. 0999). Primary metabolite responsible for the effectiveness of tamoxifen in ER-positive breast cancer.Especificaciones
>98% | |
Endoxifen | |
Endoxifen |
110025-28-0 | |
373.49 |
For Research Use Only