Learn More
Thermo Scientific™ Antorcha de plasma con tolerancia mejorada de la matriz (EMT) para los sistemas de ICP-OES de la serie iCAP™
Código de producto. 12794868 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Antorcha de plasma dual
Para utilizar con (equipo):
Sistemas ICP-OES de la serie iCAP 7000/PRO
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
12794868 Antorcha de plasma dual Sistemas ICP-OES de la serie iCAP 7000/PRO cada uno
1 options
Código de producto. 12794868
Marca: Thermo Scientific™ 842312051841
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Logre un mantenimiento sencillo y sistemático mediante el diseño exclusivo de la antorcha de plasma con EMT de Thermo Scientific™ para los sistemas de ICP-OES de la serie iCAP™.
Logre un mantenimiento sencillo y sistemático mediante el diseño exclusivo de la antorcha de plasma con EMT de Thermo Scientific™ para los sistemas de ICP-OES de la serie Thermo Scientific™ iCAP™. La antorcha encaja rápidamente y se puede quitar en unos pocos segundos.
Rendimiento mejorado a través de accesorios avanzados Ofrecemos diseños de antorcha especializados para vistas de plasma radial y axial, que incluyen:
  • Antorcha radial con EMT para sistemas de visión únicamente radial
  • Antorcha dual con EMT para sistemas de visión radial y axial (dual)
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistemas ICP-OES de la serie iCAP 7000/PRO
Tipo Antorcha de plasma dual