Learn More
Tocris Bioscience™ Entecavir
Potent and selective hepatitis B virus inhibitor
91.00€ - 269.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Inhibidor |
---|---|
CAS | 142217-69-4 |
Fórmula molecular | C12H15N5O3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.28 |
Sinónimo | BMS 200475, SQ 34676 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18770478
|
Tocris Bioscience™
6234/10 |
10 mg |
91.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18768209
|
Tocris Bioscience™
6234/50 |
50 mg |
269.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent and selective hepatitis B virus reverse transcriptase inhibitor (EC50 = 3 nM); guanine analog. Inhibits hepatitis B virus replication in HepG2.2.15 cells. Displays selectively over HCMV, HSV-1, VZV, HIV and influenza (EC50 values are 15, 32, 30-60, >10 and >80 μM respectively). Orally bioavailable.Especificaciones
Inhibidor | |
C12H15N5O3 | |
BMS 200475, SQ 34676 | |
RNA/DNA Polymerase Inhibitors |
142217-69-4 | |
277.28 | |
Almacenar a –20°C |
Para uso exclusivo en investigación