Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de enriquecimiento de enterobacterias (deshidratado)
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
Enriquezca de forma selectiva bacterias gramnegativas con tolerancia a la bilis en el análisis microbiológico de productos farmacéuticos con el caldo Mossel de enriquecimiento de enterobacterias Thermo Scientific™ Oxoid™ (EP/USP/JP/BP).
El caldo Mossel de enriquecimiento de enterobacterias (EP/USP/JP/BP) se recomienda como medio de enriquecimiento para bacterias gramnegativas con tolerancia a la bilis en el análisis microbiológico de productos farmacéuticos. Se puede usar como prueba de ausencia o como una prueba cuantitativa1.
El caldo Mossel de enriquecimiento de enterobacterias (EP/USP/JP/BP) debe utilizarse como caldo de enriquecimiento junto con el agar de glucosa de bilis rojo y violeta (R455302).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
- Cumple las especificaciones de EP/USP/JP/BP.
El caldo Mossel de enriquecimiento de enterobacterias (EP/USP/JP/BP) debe utilizarse como caldo de enriquecimiento junto con el agar de glucosa de bilis rojo y violeta (R455302).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
| Descripción | Caldo de enriquecimiento de enterobacterias (deshidratado) |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |