Learn More
Thermo Scientific™ Agar para enterohemolisina con sangre
Detecte y aísle Escherichia coli enterohemorrágica productora de enterohemolisina (EHEC) mediante las monoplacas de agar para enterohemolisina Thermo Scientific™ con sangre.
Marca: Thermo Scientific™ PB5105A
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Detecte y aísle Escherichia coli enterohemorrágica productora de enterohemolisina (EHEC) en muestras clínicas y de alimentos mediante las monoplacas de agar para enterohemolisina con sangre Thermo Scientific™.
En aproximadamente el 90 % de EHEC, incluidas todas las EHEC O157, se observa la formación de enterohemolisina como característica fenotípica. Sin embargo, esta característica es muy poco frecuente en el caso de la E. coli apatógena. Por lo tanto, la formación enterohemolisina es muy adecuada como método para identificar EHEC mediante el agar para enterohemolisina con sangre.- Sensible: identifique EHEC incluso con recuentos de bacterias mínimos y grandes cantidades de flora acompañante
- Flexible: identifique EHEC en muestras de alimentos (por ejemplo, leche sin procesar y carne picada de vacuno)
- Fácil de usar: comodidad de los medios preparados
Especificaciones
De 6 °C a 12 °C | |
Monoplaca de 90 mm | |
17,5g ± 5 % | |
10/paq. |
Agar para enterohemolisina con sangre | |
Agar | |
Envasado en un único envase con película de celulosa |