Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analytical Balances
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
3025.00€ - 4265.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado CE, CSA para Canadá |
---|---|
Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 pines; USB UTL; Dispositivo USB |
Tipo de pantalla | Tecnología táctil gráfica intuitiva |
Legibilidad | 0,1 mg |
Material | Vidrio, PBT, acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16605693
![]() |
Sartorius
BCA64I-1S |
60 g | Internal |
3280.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16675683
![]() |
Sartorius
BCA64-1S |
60 g |
3025.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16642454
![]() |
Sartorius
BCA124I-1S |
120 g | Internal |
3365.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16632454
![]() |
Sartorius
BCA124-1S |
120 g |
3120.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16655653
![]() |
Sartorius
BCA224I-1S |
220 g | Internal |
3670.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16625653
![]() |
Sartorius
BCA224-1S |
220 g |
3425.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16646253
![]() |
Sartorius
BCA324I-1S |
320 g | Internal |
4265.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Certificado CE, CSA para Canadá | |
Tecnología táctil gráfica intuitiva | |
Vidrio, PBT, acero inoxidable | |
≤1,5 s | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |
Conector D-sub, 9 pines; USB UTL; Dispositivo USB | |
0,1 mg | |
Balanza analítica electrónica | |
Balance | |
0,2 A | |
Class I |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Entris™ II Advanced Analytical Balances