Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16616253 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10,200 g
12,200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Clase I
Clase II
Clase III
Calibración:
Interna
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16616253
missing translation for 'mfr': Sartorius BCA3202I1S
This item is not returnable. View return policy
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Certificado CE, CSA para Canadá
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB
Descripción Con calibración interna
Capacidad 3200 g
Tipo de pantalla Tecnología táctil gráfica intuitiva
Legibilidad 10 mg
Material Vidrio, PBT, Acero inoxidable
Modelo Balanza electrónica de precisión
Tiempo de estabilización ≤0,9 segundos
Tipo Balance
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 0.2 A
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Clase II
Calibración Interna
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.