Learn More
-
-
-
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
Marca: Sartorius BCA8201I-1S
2261.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24377" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Certificado CE, CSA para Canadá | |
Con calibración interna | |
Tecnología táctil gráfica intuitiva | |
Vidrio, PBT, Acero inoxidable | |
≤0,9 segundos | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz | |
Internal |
Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB | |
8200 g | |
100 mg | |
Balanza electrónica de precisión | |
Balance | |
0.2 A | |
Class III |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
CE_16645693.pdf
Tamaño : 1.2 MB
CE Certificate
Tamaño : 1.2 MB
Título del producto
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced > 8200 g; 0,1 g; con calibración interna
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido